1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300004-250MG OR300004-500MG
APOSOR300004-250MGEA 125 EUR
APOSOR300004-250MG APOSOR300004-500MG
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formel: C₉H₇BClNO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18257024
CAS-Nummer: 2096337-48-1