6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR29801-10G OR29801-1G OR29801-5G
APOSOR29801-10GEA 433 EUR
APOSOR29801-10G APOSOR29801-1G APOSOR29801-5G
6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₇ClN₂OS₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102585
CAS-Nummer: 175277-53-9