6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
OR29716-1G OR29716-10G OR29716-5G
APOSOR29716-1GEA 227 EUR
APOSOR29716-1G APOSOR29716-10G APOSOR29716-5G
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O₂S
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00173693
CAS-Nummer: 175277-23-3
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III