Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-(Chloromethyl)-5-(ethoxycarbonyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, [6-(Chloromethyl)-5-(ethoxycarbonyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-4-yl]benzene
OR29641-1G OR29641-250MG OR29641-500MG
APOSOR29641-1GEA 574 EUR
APOSOR29641-1G APOSOR29641-250MG APOSOR29641-500MG
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅ClN₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00103423
CAS-Nummer: 263157-08-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III