Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29475-1G OR29475-250MG
APOSOR29475-1GEA 215 EUR
APOSOR29475-1G APOSOR29475-250MG
Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Ethyl 5-(4-aminophenyl)-2-methyl-3-furoate
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276981
CAS-Nummer: 175276-70-7