N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-Amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 314 EUR
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Formel: C₁₅H₁₆N₂O₂
Molekulargewicht: 256.3 g/mol
Schmelzpunkt: 185…188 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064435
CAS-Nummer: 99-21-8