2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)ethylamine, N-[2-(Pyridin-2-yl)ethyl]dimethylamine
OR28892-1G
OR28892-5G
APOSOR28892-1GEA
31.9
EUR
APOSOR28892-1G
APOSOR28892-5G
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Formel:
C₉H₁₄N₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023546 CAS-Nummer: 6304-27-4 EINECS: 228-608-3 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |