4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(tert-Butyl)-4-(isothiocyanatocarbonyl)benzene
OR28448-1G
OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA
248
EUR
APOSOR28448-1G
APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Formel:
C₁₂H₁₃NOS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00175795 CAS-Nummer: 680214-97-5 UN-Nummer: 2923 ADR: 8+6.1,III |