Allylamine, N-CBZ protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl (prop-2-en-1-yl)carbamate, Benzyl allylcarbamate
OR28285-1G
OR28285-250MG
APOSOR28285-1GEA
244
EUR
APOSOR28285-1G
APOSOR28285-250MG
Allylamine, N-CBZ protected
Allylamine, N-CBZ protected
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 191.226 g/mol Siedepunkt: 120…125 °C (1 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01570995 CAS-Nummer: 5041-33-8 |