4-(Dimethylamino)chalcone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
OR27791-1G OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA 248 EUR
APOSOR27791-1G APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Formel: C₁₇H₁₇NO
Schmelzpunkt: 111…113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168677
CAS-Nummer: 1030-27-9