trans-4'-Bromochalcone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2E)-1-(4-Bromophenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
OR27786-1G
OR27786-250MG
APOSOR27786-1GEA
143
EUR
APOSOR27786-1G
APOSOR27786-250MG
trans-4'-Bromochalcone
trans-4'-Bromochalcone
Formel:
C₁₅H₁₁BrO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017841 CAS-Nummer: 22966-23-0 |