7-methyl-1-naphthol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR27682-250MG
OR27682-100MG
OR27682-25MG
APOSOR27682-250MGEA
1200
EUR
APOSOR27682-250MG
APOSOR27682-100MG
APOSOR27682-25MG
7-methyl-1-naphthol 96%
7-methyl-1-naphthol
Formel:
C₁₁H₁₀O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01314197 CAS-Nummer: 6939-33-9 |