N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(tert-Butyl)-2-[(morpholin-4-yl)acetamido]aniline, 5-(tert-Butyl)-2-[(morpholin-4-yl)acetylamino]aniline, 4-(2-{[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)morpholine
OR27203-1G OR27203-500MG
APOSOR27203-1GEA 754 EUR
APOSOR27203-1G APOSOR27203-500MG
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Formel: C₁₆H₂₅N₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02089930
CAS-Nummer: 287927-90-6