Isopropyl 2-bromobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Prop-2-yl 2-bromobenzoate
OR26849-1G
OR26849-5G
APOSOR26849-1GEA
21.9
EUR
APOSOR26849-1G
APOSOR26849-5G
Isopropyl 2-bromobenzoate
Isopropyl 2-bromobenzoate
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Siedepunkt: 92 °C (4 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00027951 CAS-Nummer: 59247-52-8 |