2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylthiophene-3-carbaldehyde, 3-Formyl-2-methylthiophene
OR2624-1G OR2624-250MG
APOSOR2624-1GEA 778 EUR
APOSOR2624-1G APOSOR2624-250MG
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Formel: C₆H₆OS
Siedepunkt: 80.5…82 °C (10 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09864856
CAS-Nummer: 84815-20-3