N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25837-1G OR25837-5G
APOSOR25837-1GEA 139 EUR
APOSOR25837-1G APOSOR25837-5G
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Formel: C₁₃H₈Cl₄N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114878
CAS-Nummer: 69035-11-6