3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25625-1G OR25625-5G
APOSOR25625-1GEA 85.9 EUR
APOSOR25625-1G APOSOR25625-5G
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
3-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)oxy]propanamide
Formel: C₁₅H₂₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00178753
CAS-Nummer: 175203-67-5