Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR25220-10G
OR25220-1G
OR25220-5G
APOSOR25220-10GEA
346
EUR
APOSOR25220-10G
APOSOR25220-1G
APOSOR25220-5G
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₄S₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067980 CAS-Nummer: 175202-07-0 |