3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR25187-1G OR25187-5G
APOSOR25187-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25187-1G APOSOR25187-5G
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₁NO₄S₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067949
CAS-Nummer: 175201-89-5