1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Piperidin-1-yl)propan-1-ol, 1-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propane
OR24928-10G
OR24928-25G
OR24928-5G
APOSOR24928-10GEA
58
EUR
APOSOR24928-10G
APOSOR24928-25G
APOSOR24928-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine
Formel:
C₈H₁₇NO Siedepunkt: 94…95 °C (0.5 mm Hg) Dichte: 0.944 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 97.8 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00023781 CAS-Nummer: 104-58-5 |