Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR24339-1G OR24339-5G
APOSOR24339-1GEA 36.4 EUR
APOSOR24339-1G APOSOR24339-5G
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel: C₇H₈O₂S
Siedepunkt: 62…68 °C (0,2 mm Hg)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01763641
CAS-Nummer: 28686-90-0