5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2408-1G OR2408-250MG
APOSOR2408-1GEA 812 EUR
APOSOR2408-1G APOSOR2408-250MG
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₂₁H₂₅N₃S
Schmelzpunkt: 224…227 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00207958
CAS-Nummer: 261761-26-6
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III