1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
Lieferant: Apollo Scientific
OR23575-10G
OR23575-1G
OR23575-5G
APOSOR23575-10GEA
433
EUR
APOSOR23575-10G
APOSOR23575-1G
APOSOR23575-5G
1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
1,5-Dimethyl-1H,5H-[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazole-3,7-dithiol
Formel:
C₆H₁₀N₄S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00135059 CAS-Nummer: 16085-50-0 |