2-(4-Morpholino)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Morpholinobenzoic acid
OR23383-1G OR23383-25G OR23383-5G
APOSOR23383-1GEA 87 EUR
APOSOR23383-1G APOSOR23383-25G APOSOR23383-5G
2-(4-Morpholino)benzoic acid
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Molekulargewicht: 207.226 g/mol
Schmelzpunkt: 151…159 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00527976
CAS-Nummer: 42106-48-9