2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23231-1G
OR23231-250MG
APOSOR23231-1GEA
184
EUR
APOSOR23231-1G
APOSOR23231-250MG
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
2,2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₂S₂ Schmelzpunkt: 177…178 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00159571 CAS-Nummer: 2060-55-1 |