5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23193-1G OR23193-250MG
APOSOR23193-1GEA 132 EUR
APOSOR23193-1G APOSOR23193-250MG
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
5-(4-Iodophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆INO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02681898
CAS-Nummer: 160377-48-0