3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2268-1G
OR2268-25G
OR2268-5G
APOSOR2268-1GEA
183
EUR
APOSOR2268-1G
APOSOR2268-25G
APOSOR2268-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₈N₂O Schmelzpunkt: 80…81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09836178 CAS-Nummer: 127404-22-2 |