4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-1-(4-nitrophenyl)ethan-1-one hydrochloride hydrate
OR22661-1G OR22661-250MG
APOSOR22661-1GEA 217 EUR
APOSOR22661-1G APOSOR22661-250MG
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
4-Nitrophenacylamine hydrochloride hydrate
Formel: C₈H₈N₂O₃·ClH·H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03659692
CAS-Nummer: 1049754-99-5