3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR21717-1G OR21717-250MG OR21717-500MG OR21717-2.5G
APOSOR21717-1GEA 517 EUR
APOSOR21717-1G APOSOR21717-250MG APOSOR21717-500MG APOSOR21717-2.5G
3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formel: C₃H₂Cl₃N₃S
Molekulargewicht: 218.492 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01109217
CAS-Nummer: 7523-57-1