1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-(Chlorosulphonyl)-1,2-dimethyl-1H-imidazole
OR2145-1G
OR2145-250MG
APOSOR2145-1GEA
422
EUR
APOSOR2145-1G
APOSOR2145-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₇ClN₂O₂S Schmelzpunkt: 44…47 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03094627 CAS-Nummer: 849351-92-4 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |