6-Phenylnicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Phenylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-6-phenylpyridine
OR2090-1G
OR2090-250MG
OR2090-100MG
APOSOR2090-1GEA
132
EUR
APOSOR2090-1G
APOSOR2090-250MG
APOSOR2090-100MG
6-Phenylnicotinonitrile 97%
6-Phenylnicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₈N₂ Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06637420 CAS-Nummer: 39065-54-8 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |