1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Cyclohexyl-2-methylpropiophenone, 4'-Cyclohexylisobutyrophenone
OR2047-1G OR2047-5G
APOSOR2047-1GEA 105 EUR
APOSOR2047-1G APOSOR2047-5G
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one 97+%
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one
Formel: C₁₆H₂₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01098369
CAS-Nummer: 53207-60-6