5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-3-carboxy-2-methoxynitrobenzene, 4-Bromo-2-carboxy-6-nitroanisole
OR19533-1G OR19533-250MG OR19533-5G
APOSOR19533-1GEA 435 EUR
APOSOR19533-1G APOSOR19533-250MG APOSOR19533-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrNO₅
Schmelzpunkt: 176…177 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23701717
CAS-Nummer: 60541-89-1