Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR18854-1G OR18854-5G
APOSOR18854-1GEA 25.8 EUR
APOSOR18854-1G APOSOR18854-5G
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689467
CAS-Nummer: 6627-22-1