2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18817-1G OR18817-250MG
APOSOR18817-1GEA 464 EUR
APOSOR18817-1G APOSOR18817-250MG
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₄S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24476508
CAS-Nummer: 612541-07-8