3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18564-10G
OR18564-1G
OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA
365
EUR
APOSOR18564-10G
APOSOR18564-1G
APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Formel:
C₆H₅ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 131…134 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01009865 CAS-Nummer: 5344-44-5 |