Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR183420-1G
OR183420-5G
APOSOR183420-1GEA
87
EUR
APOSOR183420-1G
APOSOR183420-5G
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Methyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Formel:
C₈H₇N₃O₂S Schmelzpunkt: 130…133 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00204059 CAS-Nummer: 244014-85-5 |