2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-1-(prop-2-yl)-1H-imidazole
OR17928-1G OR17928-250MG
APOSOR17928-1GEA 526 EUR
APOSOR17928-1G APOSOR17928-250MG
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
2-Chloro-1-isopropyl-1H-imidazole
Formel: C₆H₉ClN₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10699127
CAS-Nummer: 1053655-72-3