4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 34.8 EUR
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Formel: C₈H₁₀ClN
Siedepunkt: 114…115 °C (12 mm Hg)
Schmelzpunkt: 32…37 °C
Dichte: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07780200
CAS-Nummer: 698-69-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III