3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-2-carboxypropionitrile, 3-Amino-2-cyanopropionic acid
OR17008-1G
OR17008-5G
APOSOR17008-1GEA
220
EUR
APOSOR17008-1G
APOSOR17008-5G
3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
3-Amino-2-cyanopropanoic acid
Formel:
C₄H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 163…165 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10565611 CAS-Nummer: 1211318-03-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |