2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17000-1G OR17000-250MG OR17000-5G
APOSOR17000-1GEA 63 EUR
APOSOR17000-1G APOSOR17000-250MG APOSOR17000-5G
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₇N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09030794
CAS-Nummer: 71493-76-0