1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-1-(pyridin-4-yl)piperidine, 4-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridine
OR16968-5G OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA 97.3 EUR
APOSOR16968-5G APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Schmelzpunkt: 160…162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437501
CAS-Nummer: 130658-65-0