Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)thiophene-3,4-diol
OR16953-5G OR16953-25G
APOSOR16953-5GEA 72.5 EUR
APOSOR16953-5G APOSOR16953-25G
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₆S
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094035
CAS-Nummer: 1822-66-8