5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Iodo-1H-benzo[d]imidazole
OR16685-1G OR16685-250MG OR16685-5G
APOSOR16685-1GEA 79.9 EUR
APOSOR16685-1G APOSOR16685-250MG APOSOR16685-5G
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
5-Iodo-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅IN₂
Schmelzpunkt: 144…145 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659631
CAS-Nummer: 78597-27-0