3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridin-3-amine dihydrochloride, 3-Amino-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine dihydrochloride
OR15771-1G OR15771-500MG
APOSOR15771-1GEA 980 EUR
APOSOR15771-1G APOSOR15771-500MG
3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
3-Amino-5-azaindole dihydrochloride
Formel: C₇H₇N₃·2ClH
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16628055
CAS-Nummer: 1257535-49-1