3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine dihydrochloride, 1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-amine dihydrochloride
OR15770-1G
OR15770-250MG
APOSOR15770-1GEA
453
EUR
APOSOR15770-1G
APOSOR15770-250MG
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
3-Amino-6-azaindole dihydrochloride
Formel:
C₇H₇N₃·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16628054 CAS-Nummer: 1257535-55-9 |