6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine-3-carboxaldehyde, 5-Formyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine

OR14887-1G OR14887-250MG OR14887-50MG
APOSOR14887-1GEA 169 EUR
APOSOR14887-1G APOSOR14887-250MG APOSOR14887-50MG
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde 97%
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Schmelzpunkt: 66.5…68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09817493
CAS-Nummer: 910036-95-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR