5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine, 1-Methyl-5-aminomethylimidazole
OR14306-1G
OR14306-250MG
APOSOR14306-1GEA
395
EUR
APOSOR14306-1G
APOSOR14306-250MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formel:
C₅H₉N₃ Molekulargewicht: 111.145 g/mol Siedepunkt: 100…104 °C (0.3 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200858 CAS-Nummer: 486414-86-2 UN-Nummer: 2735 ADR: 8 III |