5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Borono-5-methylbenzo[b]thiophene
OR14304-250MG
OR14304-100MG
APOSOR14304-250MGEA
65.4
EUR
APOSOR14304-250MG
APOSOR14304-100MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formel:
C₉H₉BO₂S Molekulargewicht: 192.043 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200866 CAS-Nummer: 136099-65-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...