1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13983-1G OR13983-250MG OR13983-5G
APOSOR13983-1GEA 109 EUR
APOSOR13983-1G APOSOR13983-250MG APOSOR13983-5G
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formel: C₇H₁₄N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082600
CAS-Nummer: 5654-83-1